VWR®, Ställar för centrifugrör och flaskor
Leverantör: VWR Collection
525-0741EA 435 SEK
525-0741 211-0197 525-0742
VWR®, Ställar för centrifugrör och flaskor
Ställ Tube Racks
Epoxybelagd ståltråd.
  • Ribbad botten ger extra stabilitet åt rören
  • God kemikalieresistens
För 15, 50 och 250 ml centrifugrör. Kan också användas för andra rörtyper.