Framkallningskammare, horisontell
Leverantör: CAMAG
022.8530 022.8535
552-0047EA 22650 SEK
552-0047 552-0048
Framkallningskammare, horisontell
TLC framkallningsbehållare
Horisontella framkallningskammare gör att antalet prover kan fördubblas jämfört med en vertikal tank. Plattor utvecklas från motsatta sidor samtidigt mot mitten.
  • Två storlekar
  • Lämplig för många typer lösningsmedel
  • Två storlekar