Kromatografitank med delad botten, glas
Leverantör: CAMAG
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 3575 SEK
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Kromatografitank med delad botten, glas
TLC framkallningsbehållare
Twin-trough-kammare erbjuder flera sätt att förbättra resultaten av TLC/HPTLC-utvecklingstekniker.
  • Låg lösningsmedelsförbrukning
  • Reproducerbar då förekvilibrering av atmosfären sker i tanken med lösningsmedelsånga
Kromatograferingen startar först när plattan förs till den del med lösningsmedel.
* ADC: automatisk framkallningskammare