Kromatografitank med plan botten, glas
Leverantör: CAMAG
022.5150 022.5151 022.5250 022.5257 022.5259
552-0009EA 3725 SEK
552-0009 552-0010 552-0015 552-0022 552-0024
Kromatografitank med plan botten, glas
TLC framkallningsbehållare
Dessa kammare med platt botten gör att kromatogrammet kan utvecklas i en tankatmosfär med partiell eller fullständig mättnad med lösningsmedelsångor. Graden av skiktförmättnad kan inte kontrolleras om inte ytterligare tillbehör används.