PLC-platta, kiselgel 60 på glas support
Leverantör: Merck
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
1.05434.0001EA 20410 SEK
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
PLC-platta, kiselgel 60 på glas support
TLC plattor
PLC-plattor (Preparative Layer Chromatography) är baserade på samma beprövade Merck-kiselbindemedelsteknologi som analytiska TLC-plattor. Plattor finns tillgängliga med lager av omodifierad silikagel eller RP-18 modifierad silikagel i flera lagertjocklekar, från 500 till 2000 µm, med eller utan fluorescerande indikator.
  • Möjliggör laddning av större provmängder
  • Separation och rening av mg- upp till g-volymer