TLC-platta, modifierad kiselgel 60 på glas support
Leverantör: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 5400 SEK
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15685.0001
TLC-platta, modifierad kiselgel 60 på glas support
TLC plattor
Kiselgel 60 är modifierad med RP-2, RP-8 och RP-18. Kedjans längd i kombination med graden av modifiering definierar lösningsmedlets förmåga att tolerera vatten och påverkar retentionen. Migrationstiden ökar i ordningen RP-2, RP-8 och RP-18 då samma förbrukning av lösningsmedel används. RP-8 och RP-18 kan köras med upp till 60% vatten i lösningsmedelssystemet.
  • Påverkas mindre av luftfuktigheten
  • Vattenhaltiga lösningsmedelssystem kan användas
  • RP-modifierad kisel uppvisar god korrelation med HPLC