TLC-platta, kiselgel 60 på glassupport
Leverantör: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 3420 SEK
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC-platta, kiselgel 60 på glassupport
TLC plattor
TLC-platta, icke-modifierad kiselgel 60
Merck kiselgel 60 med ett polymeriskt bindemedel ger en enhetlig och hård yta som är tålig mot sprickor och blåsor. Plattans släta och kompakta skikt garanterar smala band och maximal separationseffektivitet med lågt bakgrundsbrus. Skikttjocklek 250 µm, partikelstorlek på 10 till 12 µm. Fluorescerande indikatorer för UV-detektering av färglösa ämnen.
TLC-platta, koncentrationszon
Denna platta baseras på olika adsorptionsegenskaper hos två kiseladsorbenter: en inert koncentrationsadsorbent med stora porer där prover appliceras, och ett selektivt separationsskikt för separeringen. Oberoende av punkternas form, storlek eller placering, koncentreras provet inom några sekunder till ett smalt band vid gränsområdet för de två adsorbenterna. Snabb och enkel provapplicering. Innefattar ett koncentrationssteg.
GLP plates
Laser-coded GLP plates that are individually marked with item, batch and individual plate number. Based on the same proven Merck silica gel 60, these GLP plates perform exactly as corresponding TLC or HPTLC plates.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.