Multiformat-platta, kiselgel 60 glas support
Leverantör: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 2340 SEK
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Multiformat-platta, kiselgel 60 glas support
TLC plattor
Merck Multiformat-plattor är förskårade glasplattor för enkel brytning i olika storlekar. Plattorna använder samma kiseldioxidbeläggning som motsvarande TLC- eller HPTLC-platta som levererar kromatogram som är identiska med de för de icke skårade plattorna.
  • Lätt att bryta i mindre storlekar
  • Upp till 7 format i en platta: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm