Robotspetsar för PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak och Evolution)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
925-021 925-261 925-262 927-021 927-261 927-262 929-021 929-261 929-262
736-0025EA 4350 SEK
736-0025 737-2003 737-2004 736-0026 737-2005 737-2006 736-0027 737-2007 737-2008
Robotspetsar för PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak och Evolution)
Pipettspetsar
Spetsar av hög kvalitet särskilt avsedda för forskning inom molekylärbiologi.
  • Klar PP
  • Certifierat fria från RNas, DNas, DNA och pyrogen
  • Väldigt låg variationskoefficient
  • Spetsar med ART®-filter: Eliminerar risken för korskontaminering mellan prover; utformade för applikationer med DNA, RNA och även radioaktiva och infektiösa prover
  • Sterila spetsar: Steriliserade med gammastrålning