Robotspetsar för Beckman®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
915-021 917-021 918-262 918-261 918-021 919-262 919-261 919-021 919-021G 917-262 935-262 3762 935-261 935-021 915-262 912-021 912-261 912-262 915-261 917-261 918-011 918-021-05 918-251 918-252 918-261-05 918-262-05 919-011 919-021-05 919-251 919-252 919-261-05 919-262-05 2790 919-261G 919-262G 2760 916-021 916-261 916-262
736-0015EA 3075 SEK
736-0015 736-0016 736-0090 736-0020 736-0019 736-0099 736-0096 736-0021 736-0094 736-0083 737-2014 736-0038 737-2012 737-2011 736-0077 736-0013 736-0070 736-0071 736-0075 736-0017 736-0018 736-0086 736-0087 736-0088 736-0089 736-0091 736-0092 736-0093 736-0022 736-0095 736-0097 736-0100 736-0001 736-0098 736-0101 736-0000 736-0616 736-0617 736-0618
Robotspetsar för Beckman®
Pipettspetsar
Spetsar av hög kvalitet, testade på de robotar de är avsedda för, för att säkra kompatibiliteten och en bra passform. Garanterat fria från RNas, DNas, DNA, RNA, pyrogen och ATP.
  • PP, genomskinliga
  • Spetsar med ART® filter: förhindrar korskontaminering mellan proverna; passar för arbete med DNA, RNA och radioaktiva eller smittfarliga prover
  • “Low Retention” spetsar: minskar kvarhållning av prov i spetsen, vilket reducerar provförlust och ökar reproducerbarheten
  • Sterila spetsar: gammastrålade
Observera: * Adapter 3772 krävs. Tillgänglig endast direkt från Molecular BioProducts