Robotspetsar för Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
953-251 953-252 953-011 951-251 951-011 951-021 951-252 951-253 951-261 951-262 953-021 953-253 953-261 953-262
737-2028EA 3050 SEK
737-2028 737-2030 736-0032 737-2020 736-0031 737-2019 737-2022 737-2024 737-2025 737-2026 736-0033 737-2032 737-2033 737-2034
Robotspetsar för Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Pipettspetsar
Spetsar av hög kvalitet, testade på de robotar de är avsedda för, för att säkra kompatibiliteten och en bra passform.
  • PP, genomskinliga eller svarta
  • Spetsar med ART®-filter: eliminerar risk för korskontaminering, för användning med DNA, RNA, radioaktiva och infektiösa prover
  • Garanterat fria från RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogen och ATP
  • Sterila spetsar: Steriliserade med gammastrålning
Beställningsinformation: Finns i lådor med 10 rack eller 50 rack (ekonomiförpackning).