Robotspetsar för PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Leverantör: Corning
PK-200-R PK-200-R-S PK-20-L-R PK-20-L-R-S PK-20-R PK-50-R PK-50-R-S PKF-180-L-RS PKF-30-L-R-S PK-384-R PK-205-WB-R PK-384-R-S PKF-384-R-S
736-0299EA 1225 SEK
736-0299 736-0300 736-0302 736-0303 736-0294 736-0296 736-0297 736-0309 736-0306 613-0968 736-0463 736-0465 736-0469
Robotspetsar för PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Pipettspetsar
Fria från RNas, DNas, DNA och pyrogener.
  • PP, genomskinliga
  • Sterila spetsar: Steriliserade med gammastrålning
  • Filterspetsar: PE-filtret förhindrar kontaminering av pipetten
  • Maxymum Recovery™-spetsar: en ultraslät yta förebygger retention, förlust av komponenter och denaturering av provet