Robotspetsar för Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
923-262 921-262 921-261 921-021 923-261 923-021 920-262 920-261 920-021
737-2002EA 1350 SEK
737-2002 737-2000 736-0102 736-0023 737-2001 736-0024 613-1865 613-1885 613-1886
Robotspetsar för Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Pipettspetsar
Spetsar av hög kvalitet, speciellt avsedda för forskning inom molekylärbiologi.
  • PP, genomskinliga
  • Certifierat fria från RNas, DNas, DNA och pyrogener
  • Spetsar med ART® filter: förhindrar korskontaminering mellan proverna; passar för arbete med DNA, RNA och radioaktiva eller smittfarliga prover
  • “Low Retention” spetsar: minskar kvarhållning av prov i spetsen, vilket reducerar provförlust och ökar reproducerbarheten
  • Sterila spetsar: gammastrålade