Pipettspetsar, Finntip™ Stepper
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 2475 SEK
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Pipettspetsar, Finntip™ Stepper
Pipettspetsar
Helt utbud av sprutspetsar med positiv förskjutning designade för Finnpipette™ Stepper.
  • Ergonomisk utformning
  • Sju olika spetsstorlekar från 10 µl till 50 ml
  • Anpassade för aggressiva och viskösa vätskor