Pipettspetsar, Finntip™ Flex
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 0 SEK
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pipettspetsar, Finntip™ Flex
Pipettspetsar
Ny generation spetsar med hög flexibilitet.
  • PP av hög kvalitet, autoklaverbara
  • Ergonomisk tunnväggspets, låg avkastningkraft behövs
  • Halkskyddat ställ med gångjärnsupphängt lock
  • Lättanvänd refill
Förpackning: Finns i bulk, rack och startkit (1 rack med 96 st. + 16 / 20 refiller med 96 st.) eller ett refillkit (16 / 20 refiller med 96 st.).