Pipettspetsar, special, Finntip™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 0 SEK
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Pipettspetsar, special, Finntip™
Pipettspetsar
PP av hög kvalitet, autoklaverbara.
  • Finntip™ Long (200 och 1000): lång, konisk spets som är särskilt anpassad för långa rör och flaskor med smal hals
  • Finntip™ Wide: spets med vid öppning för pipettering av viskösa vätskor och cellsuspensioner eller makromolekyler som genomiskt DNA