VWR®, Pipettspetsar, universella
Leverantör: VWR Collection
612-5755EA 265 SEK
612-5755 612-6786
VWR®, Pipettspetsar, universella
Pipettspetsar
PP, autoklaverbara.
  • Tillverkade utan tillsatser
  • Kadmiumfria färger
  • Miljövänlig förpackning
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)