Pasteurpipett
Leverantör: KARTELL
315 316
612-1778EA 415 SEK
612-1778 612-1780
Pasteurpipett
Pipetter Pasteurpipetter
PE, graderad.
  • Gjuten i ett stycke
  • Med hög kapacitet för uppsugning och överföring av vätskor
  • Idealisk ersättning för traditionell pasteurpipett i glas och Peleusboll