Serologisk pipett, Sterilin®
Leverantör: STERILIN
47110 40125
734-0477EA 5750 SEK
734-0477 612-3267
Serologisk pipett, Sterilin®
Pipetter Pipetter, serologiska
PS, genomskinlig, engångs, steril.
  • Svart gradering, färgkod för enkel identifiering, med batchcertifikat
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Gammasteriliserad och certifierat pyrogenfri
Beställningsinformation: Batchcertifikat i varje låda.
Observera: *Utan sugadapter