Serologisk pipett, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
170355 170358 170372 170373 170374
612-4222EA 900 SEK
612-4222 612-4225 734-2619 734-2620 734-2621
Serologisk pipett, Nunc™
Pipetter Pipetter, serologiska
PS, sterile.
  • Färgat munstycke för bomullsproppning och färgad förpackning för enkel identifiering
  • Svarta extra graderingar till full pipettvolym
  • Pyrogenfri
These accurate, disposable, plastic pipettes are supplied plugged and sterilised.