Serologisk pipett, Sterilin®
Leverantör: STERILIN
7077-1N 7078-5N 7077-2N 7077-5N 7079-5N 7078-10N 7077-10N 7078B-1 7078B-50 7079-10N 7079-1N 7078-1CN
391-2033EA 3625 SEK
391-2033 391-2034 391-2036 391-2037 391-2038 391-2039 391-2040 SLIN7078B-1 SLIN7078B-50 SLIN7079-10N SLIN7079-1N SLIN7078-1CN
Serologisk pipett, Sterilin®
Pipetter Pipetter, serologiska
Pyrex® borosilikatglas, engångs.
  • Lättavläst gradering
  • Kalibrerat för leverans med sista droppen utstött genom blåsning
Förpackning: Bulkförpackade eller individuellt förpackad i avdragbar pappers/plastpåse
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable