VWR®, Pipettfyllare, Peléusboll, Standard/Universal/Flip
Leverantör: VWR Collection
612-1930EA 340 SEK
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Pipettfyllare, Peléusboll, Standard/Universal/Flip
Naturgummi.
  • För mätpipetter och volymetriska pipetter upp till 10 ml (standard) eller 100 ml (universal/Flip)
  • Standard/universal: Tre ventilationsventiler
  • Flip: Endast två användningspunkter för enklare hantering (utsläpp genom en automatisk löstagbar ventil)