VWR®, Pipettfyllare, gummisugare
Leverantör: VWR Collection
612-2691EA 885 SEK
612-2691 612-2693
VWR®, Pipettfyllare, gummisugare
Pipetter Peleusbollar och gummisugare
Natural latex.
  • För Pasteurpipetter, små pipetter och medicinska droppräknare
Volym: 1 till 2 ml
Längd: 43/52 mm