Pipettfyllare, accu-jet® pro
Leverantör: Brand
26310 26311 26312 26313 26320 26330
612-2881EA 4625 SEK
612-2881 612-2882 612-2883 612-2884 BRND26320 BRND26330
Pipettfyllare, accu-jet® pro
Pipetter Pipettfyllare
Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml.
  • Tömning antingen med tyngdkraft eller med motordriven blow-out, reglerbar pipetteringshastighet
  • Intelligent elektroniskt system förhindrar överbelastning
  • Blinkande LED-indikator indikerar låg batteriladdning
  • Aspirerar tyst 50 ml på bara 10 sekunder
  • Arbetar i upp till åtta timmar med en 10 ml pipett på en laddning
  • Alltid till hands. Kan ligga på handtaget vid arbetsstationen för att spetsen inte ska kontamineras, eller förvaras i vägghållaren
Vikt: 190 g
Beställningsinformation: Levereras med laddningsbart NiMH-batteri, två lock för batterifacket, vägghållare, batteriladdare, två 0,2 µm reservmembranfilter.