Pasteurpipett, Falcon®
Leverantör: Corning
357524 357575
734-0342EA 1550 SEK
734-0342 734-0354
Pasteurpipett, Falcon®
Pipetter Pasteurpipetter
PE, engångs.
  • Med 1 ml och 2 ml gradering
  • Smal spets säkerställer reproducerbar droppstorlek
Beställningsinformation: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.