Mikropipett, minicaps®
Leverantör: HIRSCHMANN
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 1225 SEK
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Mikropipett, minicaps®
Pipetter Mikrokapillärer
DURAN®, borosilikatglas, ej hepariniserat, engångsbruk.
  • Certifierad
  • Innehåller angiven volym vid påfyllning från ena änden till den andra
  • Säker förpackning för skydd under transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Noggrannhet: 0,5%
Reproducerbarhet: 1%
Certifikat: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Förpackning: 100 mikropipetter förpackade i en burk med färgkodat dispenseringslock. Tio burkar per kartong.