Mikropipett, intraMARK, BLAUBRAND®
Leverantör: Brand
708709 708728 708744
612-1403EA 645 SEK
612-1403 612-1406 612-1414
Mikropipett, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipetter Mikrokapillärer
Glas, med ringmarkering, engångs.
  • Kalibrerad, innehåller angiven volym vid påfyllning från ena änden till en ringmarkering
  • Färgkodad enligt ISO för tydlig identifiering
  • Certifierad för volymer ≥5 µl
Noggrannhet ≤±0,25%; reproducerbarhet ≤0,5% (utom för 612-1401: noggrannhet ≤±0,30 %; reproducerbarhet ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Observera: DE-M marking only for 5 µl.