Micro capillaries, disposable, minicaps
Leverantör: HIRSCHMANN
9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 1450 SEK
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Micro capillaries, disposable, minicaps
Pipetter Mikrokapillärer
Engångskapillärer, end-to-end. Med äkta Schott DURAN®-glas. Noggrannhet (från 5 µl) ±≤0,5%, CV ±≤1%. Med batchnummer på förpackningen.
  • Korrekt fyllning av kapillärröret
  • Konformitetscertifierade i enlighet med kontrollförordningar
  • Rör med färgkodat lock och med kapillärdispenser
  • Säker förpackning som skyddar under transport
Förpackning: 100 minicaps förpackade i ett glasrör med ett dispenseringslock. 10 glasrör samt en pipetteringsanordning är förpackade i en ytterkartong.