Mikrokapillärer, hematokrit
Leverantör: Brand
749311 749321
521-9100EA 970 SEK
521-9100 521-9102
Mikrokapillärer, hematokrit
Pipetter Mikrokapillärer
Utan kalibreringsmärke. För använding i hematokritcentrifuger.
  • Hepariniserade eller icke-hepariniserade
  • Med färgkodning
Typ A: hepariniserad med natriumheparinat på insidan, röd färgkodning, för kapillärt blod.
Typ B: icke-hepariniserad, blå färgkodning, för användning med hepariniserat venöst blod.
Väggtjocklek: 0,2 mm
According to DIN ISO 12772 and BS 4316 - 68.
CE marked according to IVD-Directive 98/79 EC
Certifikat: Enligt DIN ISO 12 772 och BS 4316-68.