Mätpipett, typ 3, klass B, justerad för full tömning
Leverantör: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 82 SEK
612-1022 612-1024
Mätpipett, typ 3, klass B, justerad för full tömning
Pipetter Pipetter, graderade
AR-Glas®
  • Kalibrerad , korta graderingsmärken
  • Brun gradering, nollpunkt upptill, graderad till spetsen
  • Med munstycke för bomullsproppning
DIN EN ISO 835
Längd: 360 mm ±5 mm
Certifikat: DIN EN ISO 835