Bulbpipetter, två märken, klass AS
Leverantör: HIRSCHMANN
1340229 1340233 1340240 1340248 1340255 1340260 1340264 1340265 1340270 1340275 1340280
612-4874EA 135 SEK
612-4874 612-2783 612-2784 612-2785 612-2786 612-2787 612-2788 612-2789 612-2790 612-2791 612-2792
Bulbpipetter, två märken, klass AS
Pipetter Vollpipetter
AR-Glas®
  • Kalibrerad
  • Brun gradering
  • Batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de)
DIN 12691
Certifikat: DIN EN ISO 648; DE-M märkning