Pipett, Falcon®
Leverantör: Corning
357558 357501
734-0456EA 1350 SEK
734-0456 612-2458
Pipett, Falcon®
Pipetter Uppsugningspipetter
PS, oproppad, ograderad, engångs, steril.
  • Säkrare alternativ till pasteurpipetter i glas
  • Pyrogenfri
  • Individuellt förpackad för att förhindra kontaminering
Förpackning: Individuellt förpackad i termoformat pappers-/plastpåse.