Moppöverdrag, TechniCloth®
Leverantör: Texwipe
TX627C TX630
115-0480EA 1300 SEK
115-0480 TEXWTX630
Moppöverdrag, TechniCloth®
Moppar
Mop covers (ISO Class 3 - 8) for cleaning and decontaminating floors.
  • Tillverkad utan kemiska bindemedel eller tillsatser
  • Kemiskt resistent, står emot exponering mot vanliga rengörings- och desinficeringsmedel