Vagnar med dubbla hinkar, Slim T™
Leverantör: MICRONOVA
C-7 C-7WH
129-0063EA 27050 SEK
129-0063 141-0999
Vagnar med dubbla hinkar, Slim T™
Moppar
Simpel och effektiv dubbelspannssystem har rostfri stålram med två 22,7 L polypropylenspänner (ingår).
  • Hela enheten kan autoklaveras, även spännerna
  • 483 mm breda spänner gör kärran lämpad för användning med en uppsjö mopphuvuden
  • Utmärkt manöverduglighet med hjul som roterar 360°
  • Extra rostfri stål Slim T™ vridmaskin för att vrida ur SlimLine, T-Mop och andra platta moppar