Moppar, MegaSwat™
Leverantör: MICRONOVA
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 290 SEK
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Moppar, MegaSwat™
Moppar
Dessa platta, paddelformade moppar är till för att komma in bakom tunga kabinett och processutrustning, ovanför rör och under kalibrerad utrustning. Mopphuvudens mått (B×D) 406×3 mm.
  • Flexibelt innandöme av polyetylen, val av PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyesterhölje.
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite hölje som motstår starka desinfektionsmedel och kan autoklaveras
  • Mopphuvuden fästs vid unversalhandtaget av rostfritt stål via snabb-bortkopplingsadaptern MegaSwat™
Beställningsinformation: Alla komponenter måste beställas separat.