VWR®, Mopp, renrum
Leverantör: VWR Collection
129-0147EA 6450 SEK
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Mopp, renrum
Moppar
Trådmopp i 100% polyester. Förpackad i dubbla, genomskinliga plastpåsar för renrumsanvändning. God kemisk absorptionsförmåga. Idealisk för användning tillsammans med rengöringsmedel på golv i kritiska miljöer.
  • Den sterila, tubstickade moppen, 129-0148, har sterilitetsnivå 10⁻⁶
  • Den ribbade, tubstickade moppen har bäst absorptionsförmåga för kemikalier
Passar för användning i renrum klass 10, ISO 4 och M2.5 eller lägre.