Objektglasmapp
Leverantör: KARTELL
925 923 924
631-9145EA 425 SEK
631-9145 631-9160 631-9161
Objektglasmapp
Transportförpackningar för objektglas
Passar för transport av cytologiska och geologiska objektglas på ett säkert sätt.
  • Separata fack med styrskenor och mer plats för varje objektglas
  • Infälld-förslutning
  • Lätt, platt
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable