Täckglas, Nunc Thermanox
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
150067 174934 174942
734-2154EA 12350 SEK
734-2154 734-2115 734-2116
Täckglas, Nunc Thermanox
Täckglas
Täckglassom förblir plana vid användning.
  • Tål de vanligaste lösningsmedel
  • Autofluorescerande från 380 till 545 nm
  • Ytbehandling på ena sidan för optimal cellvidhäftning och tillväxt
Thickness: 0,2 mm