Culture slides, Falcon®
Leverantör: Corning
354104 354108 354114 354118
734-0401EA 11625 SEK
734-0401 734-0402 734-0088 734-0089
Culture slides, Falcon®
Objektglas Objektlas med kammare
Soda-lime glass slide, PS vessel, lid and tool for loosening chamber.
  • Kammaren kan enkelt och säkert tas bort med hjälp av engångsverktyget för säker borttagning
  • Den tryckkänsliga, biokompatibla, vidhäftande packningen i akryl sitter kvar i kärlet efter borttagningen och hamnar inte på objektglaset, vilket underlättar vid ytterligare bearbetning eller placering av täckglas
  • En blå hydrofob kant definierar cellodlingsytorna
  • Brunnarna är numrerade för enkel identifiering
  • Brickor avsedda för inkubator
Falcon® CultureSlides kan cellerna först odlas och sedan analyseras på ett objektglas av glas. Cellerna odlas i en plastkammare som är fäst vid ett specialpreparerat objektglas. Cellerna kan fixeras och färgas in situ utan att cellernas monolager går sönder.
B×L: 25×75 mm med 1,2 mm fasad kant.
Beställningsinformation: Supplied with removal tool and key.