Objektglas med kammare, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 8050 SEK
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Objektglas med kammare, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Objektglas Objektlas med kammare
Objektglas i borosilikat, PS mediumkammare, steril.
  • Tillväxtytan förblir stabil utan kylning
  • Ljusblå frostad skrivyta för tydlig identifiering
  • Objektglasseparator (för att lyfta mediekammaren från objektglaset) ingår i varje förpackning
Dessa glas har en kemiskt belagd yta på glasskivan som imiterar polylysin, vilket ger optimal vidhäftning för svårodlade celler som neuroner.