Objektglasetiketter
Leverantör: PRECISION DYNAMICS TIMEM
MSS-78 MST-78 MRS-78 MRSC-78 MSSC-78 MSSC-38
630-1837EA 825 SEK
630-1837 631-9498 631-9499 630-1835 630-1839 630-1838
Objektglasetiketter
Etiketter
Idealisk för användning med objektglas för mikroskop.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label