PCR-plattor för qPCR, 24 och 48 brunnars
Leverantör: Brand
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 1225 SEK
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
PCR-plattor för qPCR, 24 och 48 brunnars
Plattor PCR plattor
PP, icke kjol. Tillverkade under renrumsförhållanden och gjorda av rena material av hög kvalitet (utan tillsatser) är dessa PCR-plattor lämpliga för användning med de flesta kommersiellt tillgängliga termiska cykler.
  • Extra tunna väggar för konstant, snabb och exakt värmeöverföring
  • Jämn insida minskar bindningen av enzymer och nukleinsyra till väggarna
  • Alfanumerisk kodning präglad och stämplad i blått
  • Upphöjda kanter skyddar mot korskontaminering och ger en tät försegling i kombination tillsammans med den tillhörande förseglingsmattan
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
  • Autoklaverbara i 121 °C