VWR®, PCR-plattor, 96-brunnars
Leverantör: VWR Collection
732-2389EA 3475 SEK
732-2389 732-2390 732-2386 732-2387 732-2388 732-3388 732-3389 732-3390 732-3387
VWR®, PCR-plattor, 96-brunnars
Plattor PCR plattor
PP. De här PCR-plattorna är kompatibla med de flesta termocykler.
  • Brunnarnas släta, tunna och regelbundna väggar ger en exakt värmeöverföring
  • Plattorna är tunna och böjliga
  • Varje lot är testad och certifierat fri från RNase, DNase och humant DNA
  • Tryckt alfanumerisk märkning för enkel providentifikation
Working capacity: 200 µl
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable