PCR-plattor, 96-brunnars, utan kjol, Thermo-Fast®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0600 AB-0600/W AB-0600/B AB-0600/G AB-0600/P AB-0600/R AB-0600/Y AB-0600/L
732-4828EA 2525 SEK
732-4828 732-5008 732-5003 732-5004 732-5006 732-5007 732-4829 731-0276
PCR-plattor, 96-brunnars, utan kjol, Thermo-Fast®
Plattor PCR plattor
PP. Lämpliga för alla 0,2 ml termocyklerblock och ABI PRISM® 310, 3100 och 3700 kapillärsekvenserare. Finns i vit för luminescensbaserade procedurer.
  • Maximal brunnsvolym 0,3 ml vid användning med självhäftande film  och värmeförseglingar
  • Avskurna hörn
  • Kan förseglas med Thermo-Mats™, självhäftande film och folie, värmeförseglingar och platta eller strips-lock
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant genomiskt DNA