PCR-plattor, 96-brunnars, utan kjol, låg profil, Thermo-Fast®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 1575 SEK
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
PCR-plattor, 96-brunnars, utan kjol, låg profil, Thermo-Fast®
Plattor PCR plattor
PP. Den låga profilen på plattan minskar dödvolymen mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar en minskning i PCR-volym och ökar reaktionens effektivitet.
  • Maximal brunnsvolym 0,2 ml när den används med självhäftande film och värmeförseglingar
  • Avskurna hörn (H12)
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant genomiskt DNA