PCR-plattor, 96-brunnars, med kjol, låg profil, Thermo-Fast®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 1650 SEK
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
PCR-plattor, 96-brunnars, med kjol, låg profil, Thermo-Fast®
Plattor PCR plattor
PP. Den låga profilen på plattan minskar dödvolymen mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar en minskning i  PCR-volym och ökar reaktionens effektivitet.
  • Lämplig för användning med automatiserade system
  • Maximal brunnsvolym 0,2 ml när den används med självhäftande film och värmeförseglingar
  • 8 skåror i kanten underlättar placeringen av plattan och borttagning från termocyklerblocket
  • Genomskinlig brunnsbotten för provsynbarhet
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant genomiskt DNA