PCR-plattor
Leverantör: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 690 SEK
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
PCR-plattor
Plattor PCR plattor
PP. Tunnväggiga PCR-plattor som passar 0,2 ml termocykler. Rören har en slät insida med en inert yta som hindrar enzymer och nukleinsyror från att fastna.
  • Alfanumeriskt rutnät för bättre identifikation
  • Flexibel platta så att rören passas in bättre i termoblocket
  • Större plattor går lätt att dela i sektioner om 24, 32 eller 48 rör, men för bekvämlighets skull finns det även färdiga plattor med formaten 48 rör (6×8) och 24 rör (3×8)
  • Plattans nedre högra hörn är borttagen för att underlätta orientering
  • Certifierat fri från RNas, DNas och DNA
Förpackning: Förpackade i återförslutningsbara påsar med 10 plattor.