PCR-plattor, med kjol
Leverantör: Simport Scientific
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 5650 SEK
211-3394 211-3375
PCR-plattor, med kjol
Plattor PCR plattor
PP. Dessa tunnväggiga PCR-plattor passar för robothantering, och är idealiska för automatiska pipetteringssystem.
  • Varje brunn på 96-brunnsplattan rymmer 100 µl, medan 384-brunnsplattan har en kapacitet på 40 µl per brunn, lämpligt för reaktionsvolymer på mellan 2 och 30 µl
  • Yta för streckkodning eller märkning ovanpå och på sidorna
  • Alfanumeriskt rutnät för enkel providentifikation
  • Plan yta för bättre försegling
Förpackning: Förpackade i återförslutningsbara påsar med 10 plattor.