PCR-plattor, 24- 32- och 48-brunnars, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 220 SEK
732-0903 732-0904 732-0905
PCR-plattor, 24- 32- och 48-brunnars, Axygen®
Plattor PCR plattor
PP. Utformad för att passa till 96-brunnars termocyklerblock.
  • Ultratunna väggar i jämn tjocklek ökar värmeöverföring som leder till kortare cykeltider och mera konsekventa resultat
  • Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för högsta provintegritet
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.