DeepWell plattor och täckmattor
Leverantör: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 1850 SEK
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
DeepWell plattor och täckmattor
Plattor Deepwellplattor
PP eller PS, icke-steril. Utvecklad för många olika tillämpningar, t.ex. screening med hög genomströmning, cell- och vävnadsodling, seriespädningar, reagensöverföring och provförvaring ned till −80 °C (PP) eller −20 °C (PS). Plattor med djupa brunnar som tillverkats i ANSI/SLAS-standardformat och som är stapelbara för enkel förvaring.
  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)